MilliporeSigma
ENAH97BD18CE
Enamine
rac-(3aR,6aS)-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$217.10
250 MG
$308.10
500 MG
$486.20
1 G
$624.00
2.5 G
$1,222.00
5 G
$1,808.30
10 G
$2,681.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-20817547-100MG
$217.10
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$217.10
250 MG
$308.10
500 MG
$486.20
1 G
$624.00
2.5 G
$1,222.00
5 G
$1,808.30
10 G
$2,681.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-20817547-100MG
$217.10
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3aS,6aR)-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c9-6-5-3-7-1-4(5)2-8-6;/h4-5,7H,1-3H2,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
Clave InChI
TVNYXYCEXKTZRS-FHAQVOQBSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20817547
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20817547
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)