MilliporeSigma
ENAH97BD060B
Enamine
4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
$410.80
100 MG
$611.00
250 MG
$873.60
500 MG
$1,375.40
1 G
$1,764.10
2.5 G
$3,458.00
5 G
$5,115.50
10 G
$7,586.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7412636-50MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$410.80
100 MG
$611.00
250 MG
$873.60
500 MG
$1,375.40
1 G
$1,764.10
2.5 G
$3,458.00
5 G
$5,115.50
10 G
$7,586.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7412636-50MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO2.ClH/c8-7(9,10)6(5(12)13)1-3-11-4-2-6;/h11H,1-4H2,(H,12,13);1H
Clave InChI
JQUIGFFYASTHLV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412636
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412636
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)