MilliporeSigma
ENAH97A17F57
Enamine
tert-butyl N-(benzenesulfonyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.31
Número MDL:
mp
120-125
Iupac Name
tert-butyl (phenylsulfonyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(13)12-17(14,15)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
ACAGCLKCWRMBAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12463991
Melting Point
120-125
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12463991
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)