MilliporeSigma
ENAH961CEC30
Enamine
[(2R)-1-fluoropropan-2-yl](methyl)amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
$408.20
100 MG
$607.10
250 MG
$864.50
500 MG
$1,359.80
1 G
$1,745.90
2.5 G
$3,420.30
5 G
$5,062.20
10 G
$7,506.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27695855-50MG
$408.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$408.20
100 MG
$607.10
250 MG
$864.50
500 MG
$1,359.80
1 G
$1,745.90
2.5 G
$3,420.30
5 G
$5,062.20
10 G
$7,506.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.59
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27695855-50MG
$408.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(R)-1-fluoro-N-methylpropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FN.ClH/c1-4(3-5)6-2;/h4,6H,3H2,1-2H3;1H/t4-;/m1./s1
InChI key
WXDLYIUHQCZKME-PGMHMLKASA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695855
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695855
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)