MilliporeSigma
ENAH961CEA81
Enamine
ethyl 2-sulfanylpentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.25
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-mercaptopentanoate
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-3-5-6(10)7(8)9-4-2/h6,10H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
FUTTXUAGQMGQBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204329
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204329
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)