MilliporeSigma
ENAH961CE9EC
Enamine
1H,4H,5H-thieno[2,3-g]indazole
Seleccione un Tamaño
100 MG
$248.30
250 MG
$354.90
500 MG
$559.00
1 G
$716.30
2.5 G
$1,402.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7948865-100MG
$248.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$248.30
250 MG
$354.90
500 MG
$559.00
1 G
$716.30
2.5 G
$1,402.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7948865-100MG
$248.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
166-168
Iupac Name
4,5-dihydro-1H-thieno[2,3-g]indazole
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c1-2-8-7(3-4-12-8)9-6(1)5-10-11-9/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
Clave InChI
DKVMJCMHPQSNGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865
Melting Point
166-168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)