MilliporeSigma
ENAH961CE409
Enamine
2-(4-ethyl-1,2-oxazol-3-yl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$444.60
250 MG
$633.10
500 MG
$998.40
1 G
$1,280.50
2.5 G
$2,509.00
5 G
$3,714.10
10 G
$5,508.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6868732-100MG
$444.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$444.60
250 MG
$633.10
500 MG
$998.40
1 G
$1,280.50
2.5 G
$2,509.00
5 G
$3,714.10
10 G
$5,508.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6868732-100MG
$444.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(4-ethylisoxazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-2-5-4-11-8-6(5)3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
WIVGARUCZJZJKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6868732
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6868732
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)