MilliporeSigma
ENAH961CE228
Enamine
1-(trifluoromethyl)cycloheptane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$457.60
250 MG
$652.60
500 MG
$1,028.30
1 G
$1,318.20
2.5 G
$2,584.40
5 G
$3,823.30
10 G
$5,668.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27686647-100MG
$457.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$457.60
250 MG
$652.60
500 MG
$1,028.30
1 G
$1,318.20
2.5 G
$2,584.40
5 G
$3,823.30
10 G
$5,668.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27686647-100MG
$457.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(trifluoromethyl)cycloheptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H13F3O2/c10-9(11,12)8(7(13)14)5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2,(H,13,14)
Clave InChI
DDVVDMCODSRRCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686647
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686647
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)