ENAH961CE1BD
Enamine
3-[1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-yl]propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(1-acryloyl-4-piperidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-2-10(13)12-7-5-9(6-8-12)3-4-11(14)15/h2,9H,1,3-8H2,(H,14,15)
Clave InChI
ORJDTMQBRRAQIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4201344
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)