MilliporeSigma
ENAH961CE10C
Enamine
1-(pyrimidin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.67
Número MDL:
Iupac Name
1-(pyrimidin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c13-8(14)7-2-5-12(6-7)9-10-3-1-4-11-9;/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
WSFGAPBOKSMRDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27722324
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27722324
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)