MilliporeSigma
ENAH961CE0F8
Enamine
3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)oxolane-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$1,125.80
250 MG
$1,605.50
500 MG
$2,531.10
1 G
$3,244.80
2.5 G
$6,359.60
5 G
$9,409.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1072525-100MG
$1,125.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$1,125.80
250 MG
$1,605.50
500 MG
$2,531.10
1 G
$3,244.80
2.5 G
$6,359.60
5 G
$9,409.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1072525-100MG
$1,125.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9N3O3/c11-6(12)7(1-4-13-5-7)10-3-2-8-9-10/h2-3H,1,4-5H2,(H,11,12)
Clave InChI
AOZJZBGBNJKHTL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072525
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1072525
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)