MilliporeSigma
ENAH961CE0C8
Enamine
7,7-dimethyl-6-oxa-9-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.73
Número MDL:
Iupac Name
7,7-dimethyl-6-oxa-9-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO.ClH/c1-9(2)7-11-8-10(12-9)5-3-4-6-10;/h11H,3-8H2,1-2H3;1H
Clave InChI
BGHZFNCDEKLMIV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703574
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703574
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)