MilliporeSigma
ENAH961CE085
Enamine
2-[(3-hydroxypyridin-2-yl)formamido]acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.62
Número MDL:
Iupac Name
(3-hydroxypicolinoyl)glycine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8N2O4.ClH/c11-5-2-1-3-9-7(5)8(14)10-4-6(12)13;/h1-3,11H,4H2,(H,10,14)(H,12,13);1H
Clave InChI
ABNMAEFFZLDHQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736243
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736243
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)