ENAH961CDEF9
Enamine
1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-3-(fluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6737244-100MG
$1,172.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6737244-100MG
$1,172.60
Iupac Name
1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-3-(fluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H20FNO4/c22-12-21(19(24)25)9-10-23(13-21)20(26)27-11-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18H,9-13H2,(H,24,25)
Clave InChI
HNKMJQYPMMPZRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737244
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)