MilliporeSigma
ENAH961CDA96
Enamine
2-{[(oxolan-2-yl)methyl]amino}acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.65
Número MDL:
Iupac Name
((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)glycine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c9-7(10)5-8-4-6-2-1-3-11-6;/h6,8H,1-5H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
NLHXSBFKQAOEEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699117
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699117
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)