MilliporeSigma
ENAH961CD7EB
Enamine
ethyl 5-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2,2-difluoro-4-iodopentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
407.2
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2,2-difluoro-4-iodopentanoate
Inchi Code
1S/C12H20F2INO4/c1-5-19-9(17)12(13,14)6-8(15)7-16-10(18)20-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,16,18)
Clave InChI
VYTDLKOMTMCGQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694424
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694424
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)