MilliporeSigma
ENAH961CD40C
Enamine
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Seleccione un Tamaño
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27735224-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.08
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27735224-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H6BrN/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)7-13-11/h1,3-7H
InChI key
BXVPJRQAJYEHBV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)