ENAH961CD3D8
Enamine
5-(propan-2-yl)pyridine-3-carbaldehyde hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27736223-100MG
$217.10
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27736223-100MG
$217.10
Iupac Name
5-isopropylnicotinaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c1-7(2)9-3-8(6-11)4-10-5-9;/h3-7H,1-2H3;1H
Clave InChI
ROKFAYOOUHWDRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736223
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)