MilliporeSigma
ENAH95E7414B
Enamine
tert-butyl 4-sulfanylbutanoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2170907-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2170907-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-mercaptobutanoate
Inchi Code
1S/C8H16O2S/c1-8(2,3)10-7(9)5-4-6-11/h11H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BERHURMHRKPONF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2170907
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2170907
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)