MilliporeSigma
ENAH95E73FAF
Enamine
rac-(3aR,6aR)-5-benzyl-hexahydro-2H-furo[2,3-c]pyrrole-6a-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7434780-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7434780-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3aR,6aR)-5-benzylhexahydro-6aH-furo[2,3-c]pyrrole-6a-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H16N2O/c15-10-14-11-16(9-13(14)6-7-17-14)8-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13H,6-9,11H2/t13-,14+/m1/s1
Clave InChI
XOWRAUKILHCDBB-KGLIPLIRSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434780
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434780
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)