ENAH95E73F91
Enamine
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)