MilliporeSigma
ENAH95E73B2C
Enamine
6-methylspiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Iupac Name
6-methylspiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-6-2-8(3-6)4-7(9)5-8;/h6-7H,2-5,9H2,1H3;1H
Clave InChI
HQORRMCCXBVSAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)