ENAH95E73A81
Enamine
2-phosphonobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23321820-50MG
$410.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23321820-50MG
$410.80
mp
173-178
Iupac Name
2-phosphonobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Clave InChI
DQULYJXGTXMNTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23321820
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)