MilliporeSigma
ENAH95E739B0
Enamine
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-thiol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26980770-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$335.40
250 MG
$477.10
500 MG
$752.70
1 G
$965.90
2.5 G
$1,890.20
5 G
$2,797.60
10 G
$4,148.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26980770-100MG
$335.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-thiol
Inchi Code
1S/C4H5BrF4S/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-10/h10H,1-2H2
Clave InChI
SCOYRGQVSUWLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980770
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980770
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)