MilliporeSigma
ENAH95E737EB
Enamine
7-methyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.7
Número MDL:
Iupac Name
7-methyl-8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-8-6-9(3-5-11-8)2-4-10-7-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Clave InChI
UFVBTEQQGACZEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149992
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149992
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)