MilliporeSigma
ENAH95E73788
Enamine
rac-(1R,5S)-5-(propan-2-yl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
About This Item
Peso molecular:
138.21
Número MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-5-isopropylbicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C9H14O/c1-6(2)9-4-3-8(10)7(9)5-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-,9-/m0/s1
Clave InChI
MDDYCNAAAZKNAJ-CBAPKCEASA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460825
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460825
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)