MilliporeSigma
ENAH95E72FFC
Enamine
N-(4-bromo-2-methylphenyl)oxetan-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-bromo-2-methylphenyl)-3-oxetanamine
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-8(11)2-3-10(7)12-9-5-13-6-9/h2-4,9,12H,5-6H2,1H3
Clave InChI
OEEIWCCPKPNQOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6263400
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6263400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)