ENAH95E72D19
Enamine
3-bromo-2,6-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22119369-100MG
$410.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22119369-100MG
$410.80
Iupac Name
3-bromo-2,6-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c1-5-3-10-8-7(9)6(2)11-12(8)4-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
YXKQFKGARFMBIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22119369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)