MilliporeSigma
ENAH95E72943
Enamine
N,N-dimethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$397.80
250 MG
$569.40
500 MG
$898.30
1 G
$1,150.50
2.5 G
$2,255.50
5 G
$3,335.80
10 G
$4,949.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27148827-100MG
$397.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$397.80
250 MG
$569.40
500 MG
$898.30
1 G
$1,150.50
2.5 G
$2,255.50
5 G
$3,335.80
10 G
$4,949.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27148827-100MG
$397.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N,N-dimethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-9(2)7(10)6-4-3-5-8-6;/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
XKDYWMJYMBGHNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148827
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148827
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)