ENAH9453DF08
Enamine
5,5-bis(hydroxymethyl)imidazolidine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7460575-50MG
$319.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7460575-50MG
$319.80
Iupac Name
5,5-bis(hydroxymethyl)imidazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C5H8N2O4/c8-1-5(2-9)3(10)6-4(11)7-5/h8-9H,1-2H2,(H2,6,7,10,11)
Clave InChI
VPPHKHDARGZSFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460575
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)