MilliporeSigma
ENAH9453DEF1
Enamine
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7898753-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7898753-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
56-58
Iupac Name
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7-3-4-9(6-11)10(5-7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
OTODHJFFVDLTTB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753
Melting Point
56-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)