MilliporeSigma
ENAH9453D37D
Enamine
1-chloro-3-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.12
Número MDL:
Iupac Name
1-chloro-3-(4,4-difluoropiperidin-1-yl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14ClF2NO.ClH/c9-5-7(13)6-12-3-1-8(10,11)2-4-12;/h7,13H,1-6H2;1H
Clave InChI
LEYVIVZWQKUUJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082211
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082211
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)