MilliporeSigma
ENAH9453D346
Enamine
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
Seleccione un Tamaño
100 MG
$301.60
250 MG
$430.30
500 MG
$679.90
1 G
$872.30
2.5 G
$1,708.20
5 G
$2,528.50
10 G
$3,749.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27108396-100MG
$301.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$301.60
250 MG
$430.30
500 MG
$679.90
1 G
$872.30
2.5 G
$1,708.20
5 G
$2,528.50
10 G
$3,749.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27108396-100MG
$301.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-1-ethynyl-4-fluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H6ClF/c1-3-7-4-5-8(11)6(2)9(7)10/h1,4-5H,2H3
Clave InChI
QFXMCYSDGHHPIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)