ENAH942F2EE3
Enamine
2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propan-2-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26980153-100MG
$430.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26980153-100MG
$430.30
Iupac Name
2-(3-methylisoxazol-5-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-5-4-6(10-9-5)7(2,3)8;/h4H,8H2,1-3H3;1H
Clave InChI
VSJMHAPPPOPTKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980153
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)