MilliporeSigma
ENAH942F2E21
Enamine
2-ethoxy-2-(oxan-3-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-2-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-2-13-8(9(10)11)7-4-3-5-12-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
YLLNXBGQMAHOPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6326653
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6326653
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)