MilliporeSigma
ENAH942F2D37
Enamine
1-[(1R,3S,5S)-8,8-difluorobicyclo[3.2.1]octan-3-yl]methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26977479-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26977479-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
((1R,3r,5S)-8,8-difluorobicyclo[3.2.1]octan-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15F2N.ClH/c10-9(11)7-1-2-8(9)4-6(3-7)5-12;/h6-8H,1-5,12H2;1H/t6-,7+,8-;
Clave InChI
YJCQONKZANIEMT-AYNSSBQOSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977479
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977479
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)