MilliporeSigma
ENAH942F2B5E
Enamine
tert-butyl N-[3-(aminomethyl)-4-methylphenyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-(aminomethyl)-4-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-9-5-6-11(7-10(9)8-14)15-12(16)17-13(2,3)4/h5-7H,8,14H2,1-4H3,(H,15,16)
Clave InChI
WAGFDSCFRHRODC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966551
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6966551
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)