MilliporeSigma
ENAH942F2B17
Enamine
3,5-difluoro-N'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.16
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)(nitroso)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8F2N2O2/c1-14-7-5(9)2-4(3-6(7)10)8(11)12-13/h2-3,8H,11H2,1H3
Clave InChI
BJRSGDQLSFJZEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5022233
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5022233
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)