MilliporeSigma
ENAH942F2AC3
Enamine
methyl 2-(2-bromo-5-cyanophenyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.08
Número MDL:
Iupac Name
methyl (2-bromo-5-cyanophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)5-8-4-7(6-12)2-3-9(8)11/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
NYPJWAPRCOANQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8686407
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8686407
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)