MilliporeSigma
ENAH942F2A03
Enamine
2-amino-2-[2-(trifluoromethyl)cyclopropyl]acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.59
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(2-(trifluoromethyl)cyclopropyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2.ClH/c7-6(8,9)3-1-2(3)4(10)5(11)12;/h2-4H,1,10H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
WWLQWDXNAUSOOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869324
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869324
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)