MilliporeSigma
ENAH942F2957
Enamine
tert-butyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$356.20
100 MG
$529.10
250 MG
$752.70
500 MG
$1,188.20
1 G
$1,522.30
2.5 G
$2,983.50
5 G
$4,414.80
10 G
$6,548.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26862966-50MG
$356.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$356.20
100 MG
$529.10
250 MG
$752.70
500 MG
$1,188.20
1 G
$1,522.30
2.5 G
$2,983.50
5 G
$4,414.80
10 G
$6,548.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26862966-50MG
$356.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O2S/c1-9(2,3)11-8(10)7-4-5-12-6-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Clave InChI
OGSZOQAWKFKHIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862966
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862966
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)