MilliporeSigma
ENAH93E75457
Enamine
1-(cyclobutylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$397.80
250 MG
$569.40
500 MG
$898.30
1 G
$1,150.50
2.5 G
$2,255.50
5 G
$3,335.80
10 G
$4,949.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7563627-100MG
$397.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$397.80
250 MG
$569.40
500 MG
$898.30
1 G
$1,150.50
2.5 G
$2,255.50
5 G
$3,335.80
10 G
$4,949.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7563627-100MG
$397.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(cyclobutylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-8(4-5-8)6-7-2-1-3-7;/h7H,1-6,9H2;1H
Clave InChI
UXUPJFVUIBFKBH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563627
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563627
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)