ENAH93E7525E
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-4-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26658380-50MG
$442.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26658380-50MG
$442.00
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h5-6H,1-4,10H2;1H
Clave InChI
BCPDOGUBHFRGQR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658380
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)