ENAH93E74CA1
Enamine
bicyclo[4.2.0]octa-3,7-diene-7-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26677855-50MG
$410.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26677855-50MG
$410.80
Iupac Name
bicyclo[4.2.0]octa-3,7-diene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,10,11)
Clave InChI
CCXPIWZKYVQLIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677855
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)