MilliporeSigma
ENAH93E74A68
Enamine
tert-butyl 2-(aminomethyl)oxolane-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)tetrahydrofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-9(2,3)14-8(12)10(7-11)5-4-6-13-10/h4-7,11H2,1-3H3
Clave InChI
HOMXCSQFCYQLTG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365734
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365734
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)