MilliporeSigma
ENAH93E74923
Enamine
5-bromo-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.02
Número MDL:
mp
102-104
Iupac Name
5-bromo-3-(perfluoroethyl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrF5N2/c8-3-1-4(5(14)15-2-3)6(9,10)7(11,12)13/h1-2H,(H2,14,15)
Clave InChI
SCSJMDVMRHZZMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673879
Melting Point
102-104
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673879
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)