ENAH93E7464B
Enamine
2-(1-aminocyclopropyl)pyrimidine-5-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--2-(1-aminocyclopropyl)pyrimidine-5-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C8H9N3O2.C2HF3O2/c9-8(1-2-8)7-10-3-5(4-11-7)6(12)13;3-2(4,5)1(6)7/h3-4H,1-2,9H2,(H,12,13);(H,6,7)
Clave InChI
JUTGQVLYNVJGFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26624279
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)