MilliporeSigma
ENAH93E74216
Enamine
tert-butyl N-[(1s,3s)-3-(1-fluoro-2-hydroxyethyl)cyclobutyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.28
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1s,3s)-3-(1-fluoro-2-hydroxyethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20FNO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-7(5-8)9(12)6-14/h7-9,14H,4-6H2,1-3H3,(H,13,15)/t7-,8+,9?
Clave InChI
BCCWKYXPNRVVQF-JVHMLUBASA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667629
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667629
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)