MilliporeSigma
ENAH93E7402C
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
Seleccione un Tamaño
50 MG
$319.80
100 MG
$475.80
250 MG
$679.90
500 MG
$1,071.20
1 G
$1,374.10
2.5 G
$2,692.30
5 G
$3,983.20
10 G
$5,908.50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7021330-50MG
$319.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$319.80
100 MG
$475.80
250 MG
$679.90
500 MG
$1,071.20
1 G
$1,374.10
2.5 G
$2,692.30
5 G
$3,983.20
10 G
$5,908.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7021330-50MG
$319.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6ClFO/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
MFRDDJNNRQVJHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7021330
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)