MilliporeSigma
ENAH908237BC
Enamine
N-(butan-2-yl)-N-methylsulfamoyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-272107-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-272107-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
sec-butyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C5H12ClNO2S/c1-4-5(2)7(3)10(6,8)9/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
VUTLOAIFSSQAFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272107
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)